Läs mer
Pyrazin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11966601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11966601 100 g Glasflaska 100g
10377160 10 g Glasflaska 10g
10735621 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11966601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131701000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 290-37-9 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 290-37-9
Molekylformel C4H4N2
Molekylvikt (g/mol) 80.09
InChI-nyckel KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
PubChem CID 9261
ChEBI CHEBI:30953
IUPAC-namn pyrazin
LEDER C1=CN=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazine
Smältpunkt 52.0°C to 56.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 115.0°C to 116.0°C
Flampunkt 55°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 23,91
Merck Index 15,8068
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formel vikt 80.09
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyrazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.