Läs mer
Pyrazine-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrazine-D4 |
| CAS | 1758-62-9 |
| Molekylformel | C4 D4 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyrazine-2,3,5,6-D4, Perdeuteriopyrazine, 1,4-Diazabenzene-D4, 1,4-Diazine-D4, Nsc 400221-D4, Paradiazine-D4, Piazine-D4, P-Diazine-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])nc1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuteriopyrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.06 |
| Formel vikt | 84.1126 g/mol |
| Visa mer |