missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyrazine-d4, TRC

Produktkod. 30413543
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413543 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30413543 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP840747250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pyrazine-D4
CAS 1758-62-9
Molekylformel C4 D4 N2
Kvantitet 250 mg
Synonym Pyrazine-2,3,5,6-D4, Perdeuteriopyrazine, 1,4-Diazabenzene-D4, 1,4-Diazine-D4, Nsc 400221-D4, Paradiazine-D4, Piazine-D4, P-Diazine-D4
InChI formel InChI=1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1nc([2H])c([2H])nc1[2H]
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuteriopyrazine
Molekylvikt (g/mol) 84.06
Formel vikt 84.1126
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.