Läs mer
Pyrazin, TRC
Produktkod. 30134098
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134098 50 g
30133585 10 g
30007198 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134098 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP84074550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 290-37-9
Molekylformel C4 H4 N2
Molekylvikt (g/mol) 80.09
Synonym 1,4-Diazabenzene, 1,4-Diazine, Paradiazine, Piazine, p-Diazine
IUPAC-namn Pyrazin
LEDER c1cnccn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazine
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
Formel vikt 80.0374