missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyrazinecarboxylic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrazinecarboxylic Acid-d3 |
| CAS | 1794791-32-4 |
| Molekylformel | C5 D3 H N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3,5,6-Trideuteriopyrazine-2-carboxylic acid, Pyrazine-2-carboxylic Acid-3,5,6-D3, 2-Pyrazine-d3-carboxylic Acid, Pyrazinecarboxylic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)/i1D,2D,3D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c(nc1[2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,5,6-trideuteriopyrazine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.116 |
| Formel vikt | 127.0461 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?