Läs mer
Pyrazinkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30409392
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30409392 25 g
1 options
Produktkod. 30409392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP84075025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 98-97-5
Molekylformel C5 H4 N2 O2
Kvantitet 25 g
Synonym Pyrazine-2-carboxylic Acid, Pyrazinamide Imp. A (EP), 2-Pyrazinecarboxylic acid (ACI), Pyrazinecarboxylic acid (7CI','8CI','9CI), Pyrazinoic acid (6CI), 1,4-Diazinecarboxylic acid, 2-Carboxypyrazine, 2-Pyrazinoic acid, NSC 13146, NSC 27192, Pyrazinic acid
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
LEDER OC(=O)c1cnccn1
IUPAC-namn Pyrazin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 124.1
Formel vikt 124.0273