Läs mer
Pyrazinoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrazinoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 6924-68-1 |
| Molekylformel | C7H8N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 2-Pyrazinecarboxylate, Ethyl Pyrazinecarboxylate, Ethyl Pyrazinoate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-2-11-7(10)6-5-8-3-4-9-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cnccn1 |
| IUPAC-namn | ethyl pyrazine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vikt | 152.0586 |