Läs mer
Pyrazolam 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Produktkod. 30460814
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460814 1 ml
1 options
Produktkod. 30460814 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1441.0001
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazolam
CAS 39243-02-2
Analyt- eller komponentnamn Pyrazolam
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C16 H12 Br N5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4H-[1,2,4]Triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine, 8-bromo-1-methyl-6-(2-pyridinyl)-, Pyrazolam
InChI formel InChI=1S/C16H12BrN5/c1-10-20-21-15-9-19-16(13-4-2-3-7-18-13)12-8-11(17)5-6-14(12)22(10)15/h2-8H,9H2,1H3
Lösningstyp Single Solution
LEDER Cc1nnc2CN=C(c3ccccn3)c4cc(Br)ccc4n12
IUPAC-namn 8-bromo-1-methyl-6-pyridin-2-yl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 354.2
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 353.0276 g/mol