Läs mer
Pyrazole-1-propionitril (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrazole-1-propionitrile |
| CAS | 88393-88-8 |
| Molekylformel | C6 H7 N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-(1H-Pyrazol-1-yl)propanenitrile, 3-Pyrazol-1-ylpropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8-9/h2,4,6H,1,5H2 |
| LEDER | N#CCCn1cccn1 |
| IUPAC-namn | 3-pyrazol-1-ylpropannitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.14 |
| Formel vikt | 121.064 |