Läs mer
Pyrazol-4-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10124204
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10124204 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10124204 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00042DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazole-4-boronic acid
CAS 763120-58-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C3H5BN2O2
MDL-nummer MFCD07368251
Kvantitet 1 g
Synonym 1h-pyrazole-4-boronic acid, pyrazole-4-boronic acid, 1h-pyrazol-4-yl boronic acid, 4-pyrazoleboronic acid, 1h-pyrazol-4-yl-4-boronic acid, pyrazol-4-ylboronic acid, boronic acid, 1h-pyrazol-4-yl, 1h-pyrazole-4-boronicacid, 4-pyrazole boronic acid, 1h-pyrazol-4-boronic acid
InChI-nyckel KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=CNN=C1)(O)O
IUPAC-namn lH-pyrazol-4-ylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 111.895
PubChem CID 17750278
Formel vikt 111.9
Procent renhet 97%