Läs mer
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-karboxylsyra, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10544493
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10544493 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10065912 250 mg Bärnstensglasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10544493 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC39401DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 63237-88-7
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD06739057
InChI-nyckel AYGNAOBAPQNTIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, 2-carboxypyrazolo 1,5-a pyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15887, 2-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, pyrazolo 1 pound not5-a pyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 7127820
IUPAC-namn pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=NN2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazolo[1, 5-a]pyridine-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%
Kvalitet Teknisk