Läs mer
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10532822
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10532822 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10495122 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10652685 5 g Bärnstensglasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10532822 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC26501CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 16205-46-2
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.148
MDL-nummer MFCD00229214
InChI-nyckel HRSDPDBQVZHCRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, zlchem 84, 3-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylicacid, pyrazolo pyridine-3-carboxylic acid, h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 2795462
IUPAC-namn pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=NN2C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazolo[1, 5-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%