Läs mer
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-7-karboxaldehyd, 97 %
Produktkod. 11484480
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484480 1 g 1g
11474480 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484480 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50074.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 362661-83-4 | C8H6N2O | 146,149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 362661-83-4
Molekylformel C8H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 146.149
MDL-nummer MFCD06739029
InChI-nyckel SGNBVQKSJWCGOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde 9ci, pyrazolo 1,5-alpha pyridine-7-carboxaldehyde
PubChem CID 10866474
IUPAC-namn pyrazolo[1,5-a]pyridin-7-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=CC=NN2C(=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxaldehyde
Smältpunkt 83 °C till 86 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 146.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.