Läs mer
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10618550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10618550 1 g Glasflaska 1g
10536630 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10618550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434340010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 378211-85-9
Molekylformel C7H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.14
MDL-nummer MFCD00297221
InChI-nyckel DZPAOAZDQHZRGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylicacid, acmc-1afu0, pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid, pyrazolo 1?5-a pyrimidine-2-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylic acid 9ci, 2-methyl-3-2-trimethylsilyl ethoxy methyl-3h-imidazo 4,5-b pyridin-6-yl boronic acid
PubChem CID 670824
IUPAC-namn pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CN2C(=CC(=N2)C(=O)O)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 289 °C till 291 °C
Färg Orange till Vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.