Läs mer
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15179303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15179303 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 15179303 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449920010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifications
Kemiskt namn eller material Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
CAS 25940-35-6
Smältpunkt 275.0°C to 280.0°C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H5N3O2
MDL-nummer MFCD01975194
Kvantitet 1 g
Synonym pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylicacid, 3-carboxypyrazolo 1,5-a pyrimidine, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pubchem20936, acmc-1cbw6, 3-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid
InChI-nyckel HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
IUPAC-namn pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 163.14
PubChem CID 1910189
Formel vikt 163.13
Procent renhet 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.