Läs mer
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11469480
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469480 1 g 1g
11459480 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469480 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50318.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid, is used as a chemicals, pharmaceutical intermediates, reagents. It is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agro based and dye stuff fields.
Solubility
Soluble in water
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25940-35-6
Molekylformel C7H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.14
MDL-nummer MFCD01975194
InChI-nyckel HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylicacid, 3-carboxypyrazolo 1,5-a pyrimidine, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pubchem20936, acmc-1cbw6, 3-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid
PubChem CID 1910189
IUPAC-namn pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Smältpunkt ∽180°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 163.14
Procent renhet 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.