Läs mer
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30422149
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422149 250 mg
30416720 25 mg
30413926 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30422149 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP846535250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1086375-50-9
Molekylformel C7H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.13
IUPAC-namn pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1ccn2nccc2n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-2-4-10-6(9-5)1-3-8-10/h1-4H,(H,11,12)
Formel vikt 163.0382