Läs mer
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30416720
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30416720 25 mg
30422149 250 mg
30413926 50 mg
3 options
Produktkod. 30416720
Brand: Toronto Research Chemicals TRCP84653525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1086375-50-9
Kemiskt namn eller material Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic Acid
Formel vikt 163.0382
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-2-4-10-6(9-5)1-3-8-10/h1-4H,(H,11,12)
IUPAC-namn pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Molekylformel C7H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.13
LEDER OC(=O)c1ccn2nccc2n1