Läs mer
Pyren 10 μg/ml i cyklohexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310802
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30310802 10 ml 10ml
1 options
Produktkod. 30310802 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREL20930000CY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 ml
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Cyklohexan