Läs mer
PYRENE-4,5-QUINONE, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrene-4,5-quinone |
| CAS | 6217-22-7 |
| Molekylformel | C16 H8 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4,5-Pyrenedione |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8O2/c17-15-11-5-1-3-9-7-8-10-4-2-6-12(16(15)18)14(10)13(9)11/h1-8H |
| LEDER | O=C1C(=O)c2cccc3ccc4cccc1c4c23 |
| IUPAC-namn | pyrene-4,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.233 |
| Formel vikt | 232.052 |