Läs mer
Pyrene, 98 %
Produktkod. 10673132 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10673132 25 g Glasflaska 25g
10245101 100 g Glasflaska 100g
10465755 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10673132 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 180830250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 129-00-0 | C16H10 | 202,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129-00-0
Molekylformel C16H10
Molekylvikt (g/mol) 202.25
MDL-nummer MFCD00004136
InChI-nyckel BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene
PubChem CID 31423
ChEBI CHEBI:39106
IUPAC-namn pyren
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrene
Smältpunkt 148 °C till 152 °C
Färg Grön-gul till gul
Kokpunkt 393 °C
Flampunkt 210 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 05,693
Fieser 04,414
Merck Index 15,8074
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: nästan olöslig. Andra lösligheter: löslig i etanol, eter, bensen och toluen, lätt löslig i koltetraklorid
Formel vikt 202.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller och/eller Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyrene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.