Läs mer
Pyrene, 98 %
Produktkod. 11328015
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328015 100 g 100g
11318015 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328015 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08162.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 129-00-0 | C16H10 | 202,256 g/mol
Pyren och dess derivat används kommersiellt för att tillverka färgämnen och färgprekursorer, till exempel pyranin och naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyra. Den används som en sond för att bestämma lösningsmedelsmiljöer och fluorescensspektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pyren och dess derivat används kommersiellt för att tillverka färgämnen och färgprekursorer, till exempel pyranin och naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyra. Den används som en sond för att bestämma lösningsmedelsmiljöer och fluorescensspektroskopi.
Löslighet
Löslig i toluen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129-00-0
Molekylformel C16H10
Molekylvikt (g/mol) 202.256
MDL-nummer MFCD00004136
InChI-nyckel BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene
PubChem CID 31423
ChEBI CHEBI:39106
IUPAC-namn pyren
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrene
Smältpunkt 148 °C till 152 °C
Densitet 1.271
Kokpunkt 393 °C
Flampunkt 208 °C (406 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1307225
Merck Index 14,7963
Löslighetsinformation Löslig i toluen. Olöslig i vatten.
Formel vikt 202.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.