missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyrene-d 10 , SPEX CertiPrep™

Produktkod. 15286236 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15286236 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15286236 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3236

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

Innehåller

Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad

ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial

Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering

AnalytCAS-nr.Koncentration
Pyrene-d101718-52-11000 μg/ml

Certifikat

Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001

Uppfyllande

GHS/OSHA-klagomål

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pyrene-d10
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 1718-52-1, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C16H10
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel BBEAQIROQSPTKN-LHNTUAQVSA-N
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-dekadeuteriopyren
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 212.317
PubChem CID 6912026
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyrene-d10
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol

Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.