Läs mer
Pyrene-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrene-d10 |
| CAS | 1718-52-1 |
| Molekylformel | C16 2H10 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Pyrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-d10, Pyrene-d10 (7 CI,8 CI,9 CI), Perdeuteriopyrene, [10-2 H]Pyrene, [2H10]Pyrene, Pyrene D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4c([2 H])c([2 H])c(c1[2 H])c2c34 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriopyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.31 |
| Formel vikt | 212.141 g/mol |
| Visa mer |