missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyrene-d10, TRC

Produktkod. 30423554
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423554 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30423554 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP849002100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pyrene-d10
CAS 1718-52-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C16 2H10
Kvantitet 100 mg
Synonym Pyrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-d10, Pyrene-d10 (7CI,8CI,9CI), Perdeuteriopyrene, [10-2H]Pyrene, [2H10]Pyrene, Pyrene D10
InChI formel InChI=1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
LEDER [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriopyrene
Molekylvikt (g/mol) 212.31
Formel vikt 212.141
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.