Läs mer
Pyrene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 145.3°C |
| Densitet | 1.209 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 393°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00004136 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Pyrene, Benzo[def]phenanthrene, Pyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.25 |
| Kvalitet | Research |