Läs mer
Pyrene, TRC
Produktkod. 30136958
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136958 10 g
30136669 25 g
18000430 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136958 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP84900010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129-00-0
Molekylformel C16 H10
Molekylvikt (g/mol) 202.25
Synonym Pyrene, Benzo[def]phenanthrene, NSC 17534, NSC 66449
IUPAC-namn Pyrene
LEDER c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Formel vikt 202.0783
Procent renhet >95%