Läs mer
Pyrethrin 1, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pyrethrin 1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8-/t16-,18+,19+/m1/s1 |
| Formel vikt | 328.2038 |