Läs mer
Pyrethrin 2 (~30%, Technical Grade, Contains Pyrethin 1), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrethrin II |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8-,13-11+/t16-,18+,19+/m1/s1 |
| Formel vikt | 372.1937 |