Läs mer
Pyretriner (tekniskt), Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310900
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30310900 100 mg
1 options
Produktkod. 30310900 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA16620000
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrethrins
CAS 8003-34-7
Analyt- eller komponentnamn Pyrethrins
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Pyrethrins, Pyrethrins and Pyrethroids, Biopiren plus, Chrysanthemates pyrethrins and pyrethroids, Diatect, Firmotox, Goldgeist forte, Nettafid, Parexan, Piresan, Pyganic, Pyganic MUP 20, Pyre-sin Plus, Pyrellin, Pyrethrine, Pyrethrines, Pyrethrins and Pyrethroids, chrysanthemates, Pyrethrins and Pyrethroids, esters, Pyrethrins, chrysanthemates, Pyrethro Vioryl 5SC, Pyrethrum, Pyrethrum (insecticide), Pyrethrum FS, Pyrevert, Pyrocide 50, Spruzit, Take Down, Take Down Garden Spray
LEDER C/C(C)=C/C1C(C)(C)[C@@H]1C(O[C@@H]2C(C)=C(C/C=C/C=C)C(C2)=O)=O.C/C(C([CH3]=O)=O)=C\C3C(C)(C)[C@@H]3C(OC4C(C)=C(C/C=C/C=C)C(C4)=O)=O