missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyrethrum Extract (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrethrins |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5.C21H28O3/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6;1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3;7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8+,13-11+;9-8+/t16?,18?,19-;16?,18-,19-/m00/s1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?