Läs mer
Corning™ PYREX™ 3-håls mobil fas leveranslock
Handla allt Corning Produkter
:
3-hål
Beskrivning
- Leveranslockets topp har tre hål som har 0,25 tum. - 28 trådar med 0,125 OD PTFE-slang
- Kroppen är glasfylld PTFE
- PET skruvlock med GL-45 gänga
- Locket innehåller tre 0,25 tum. - 28 ETFE pluggar och Viton O-ring för tätning till behållaren
- Inbyggd övertrycksventil avlastar reservoartrycket vid 10 psi
Beställningsinfo
Designad för användning med Corning PYREX HPLC-reservoarer, Single Cavity (säljs separat). Se Kat. nr 13-645-095, 13-645-096, 13-645-097 eller 13-645-098.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Typ | 3-håls mobil fas leveranslock |
| Inkluderar | Tre 0,25 tum. -28 etylentetrafluoretylen (ETFE) pluggar och en fluorkarbon O-ring för tätning till behållaren |
| nr per ärende | 1/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |