Läs mer
Corning™ PYREX™ Serologiska engångspipetter i bulkglas, TD, icke-sterila, urkopplade
Handla allt Corning ProdukterDescription
Dessa engångspipetter av glas är kalibrerade ''att leverera'' med utblåsning och erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att göra pipettering snabbare och enklare. Alla pipetter har negativa graderingar och brandpolerade spetsar för gradfria, jämna flödeshastigheter. Icke-steril, urkopplad och bulkförpackad. Hänvisning: ASTM E-714.
Specifications
Specifications
| Aspiratorplugg | No |
| Kalibrerad | Ja |
| Kalibrering | To Deliver |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E714 |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Diagnostic, Blood, Serum, |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.01 mL |
| Typ av examen | Negative Graduations |
| Show More |