Läs mer
Corning™ PYREX™ Serologiska engångspipetter i bulkglas, TD, icke-sterila, urkopplade
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Dessa engångspipetter av glas är kalibrerade ''att leverera'' med utblåsning och erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att göra pipettering snabbare och enklare. Alla pipetter har negativa graderingar och brandpolerade spetsar för gradfria, jämna flödeshastigheter. Icke-steril, urkopplad och bulkförpackad. Hänvisning: ASTM E-714.
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | No |
| Kalibrerad | Ja |
| Kalibrering | To Deliver |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E714 |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Diagnostic, Blood, Serum, |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.1 mL |
| Typ av examen | Negative Graduations |
| Visa mer |