Läs mer
Corning™ PYREX™ Serologiska engångspipetter i bulkglas, TD, icke-sterila, urkopplade
Produktkod. 11912298 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
Negativa examen:
0.2 mL
1 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 120
Paket med 175
Paket med 240
Paket med 700
Paket med 720
Paket med 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Negativa examen unitSize
11912298 2 mL 0.01 mL 0.2 mL Paket med 175
10098512 2 mL 0.01 mL 0.2 mL Paket med 700
11922298 5 mL 0.1 mL 1 mL Paket med 240
10252513 5 mL 0.1 mL 1 mL Paket med 960
11996978 1 mL 0.01 mL 0.2 mL Paket med 1000
10323473 1 mL 0.01 mL 0.2 mL Paket med 1000
11932298 10 mL 0.1 mL 2 mL Paket med 120
10058662 10 mL 0.1 mL 2 mL Paket med 720
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11912298 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 70792N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad för att leverera (TD) med utblåsning. Corning™ Pyrex™ Serologiska engångspipetter i bulkglas erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att göra pipettering snabbare och enklare.
Dessa engångspipetter av glas är kalibrerade ''att leverera'' med utblåsning och erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att göra pipettering snabbare och enklare. Alla pipetter har negativa graderingar och brandpolerade spetsar för gradfria, jämna flödeshastigheter. Icke-steril, urkopplad och bulkförpackad. Hänvisning: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E714
Material Glas
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Längd (engelska) 11,41 tum.
Negativa examen 0.2 mL
Tipsstil Rund
Förpackningstyp Slumpmässig
Volym (engelska) 0,06 oz.
Volym (metrisk) 2 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk