Läs mer
Corning™ PYREX™ Serologiska engångspipetter i bulkglas, TD, icke-sterila, urkopplade
Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
Negativa examen:
0.2 mL
1 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 120
Paket med 175
Paket med 240
Paket med 700
Paket med 720
Paket med 960
Beskrivning
Dessa engångspipetter av glas är kalibrerade ''att leverera'' med utblåsning och erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att göra pipettering snabbare och enklare. Alla pipetter har negativa graderingar och brandpolerade spetsar för gradfria, jämna flödeshastigheter. Icke-steril, urkopplad och bulkförpackad. Hänvisning: ASTM E-714.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrerad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E714 |
| Material | Glas |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.1 mL |
| Negativa examen | 2 mL |
| Tipsstil | Rund |
| Förpackningstyp | Slumpmässig |
| Volym (engelska) | 0,33 oz. |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Visa mer |