Läs mer
Corning™ PYREX™ Serologiska engångspipetter i bulkglas, TD, icke-sterila, urkopplade
Produktkod. 11996978 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
Negativa examen:
0.2 mL
1 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 120
Paket med 175
Paket med 240
Paket med 700
Paket med 720
Paket med 960
Produktkod. 11996978
Brand: Corning™ 70791N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad för att leverera (TD) med utblåsning. Corning™ Pyrex™ Serologiska engångspipetter i bulkglas erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att göra pipettering snabbare och enklare.
Dessa engångspipetter av glas är kalibrerade ''att leverera'' med utblåsning och erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att göra pipettering snabbare och enklare. Alla pipetter har negativa graderingar och brandpolerade spetsar för gradfria, jämna flödeshastigheter. Icke-steril, urkopplad och bulkförpackad. Hänvisning: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E714
Material Glas
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Negativa examen 0.2 mL
Tipsstil Rund
Förpackningstyp Slumpmässig
Volym (engelska) 0,03 oz.
Volym (metrisk) 1 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk