Läs mer
Pyrex™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A certifierad volymflaska
Produktkod. 11373654
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Tolerans:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
Höjd (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Tolerans Höjd (metrisk) unitSize
11373654 10 mL 10/19 ±0,02 ml 90 mm Paket med 5
11303664 100 mL 14/23 ±0,08 ml 170 mm Paket med 5
11343664 1000 mL 24/29 ±0,3 ml 300 mm Paket med 2
11353664 2000 mL 29/32 ±0,5 ml 370 mm Varje
11313664 200 mL 14/23 ±0,1 ml 210 mm Paket med 5
11383654 25 mL 10/19 ±0,03 ml 110 mm Paket med 5
11323664 250 mL 14/23 ±0,12 ml 220 mm Paket med 2
11333664 500 mL 19/16 ±0,2 ml 260 mm Paket med 2
11393654 50 mL 12/2 ±0,05 ml 140 mm Paket med 5
11363654 5 mL 10/19 ±0,02 ml 70 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11373654 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3152/06AWC
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas med bärnstensbeläggning på utvändiga ytor för att underlätta användning med ljuskänsliga lösningar
  • Kalibrerad till toleranser som krävs av United States Pharmacopoeia (USP ) som är strängare än ISO/DIN-standarderna
  • Graverad med individuellt serienummer
  • Levereras med kalibreringscertifikat som kan spåras till nationella standarder
  • Överensstämmelse‘ H’ auktoriserad
  • Polyetenpropp
  • Vita emalj inskriptioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1042, DIN 12664, USP , ISO/DIN, överensstämmelse 'H' certifierad
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Bärnsten
Beskrivning Vita emalj inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 90 mm
Tolerans ±0,02 ml
Graderad Ja
Klass A
Stängningsstorlek 10/19