Läs mer
Pyrex™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A certifierad volymflaska
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Tolerans:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
Höjd (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Kalibrerad till toleranser som krävs av United States Pharmacopoeia (USP ) som är strängare än ISO/DIN-standarderna
- Graverad med individuellt serienummer
- Levereras med kalibreringscertifikat som kan spåras till nationella standarder
- Överensstämmelse‘ H’ auktoriserad
- Polyetenpropp
- Vita emalj inskriptioner
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1042, DIN 12664, USP , ISO/DIN, överensstämmelse 'H' certifierad |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Färg | Bärnsten |
| Beskrivning | Vita emalj inskriptioner |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Tolerans | ±0,08 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Pyrex™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A certifierad volymflaska >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering