Läs mer
Pyrex™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A volymflaska
Produktkod. 11343654
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Höjd (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolerans:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
Unit Size:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Product Code. 11343654
Brand: Pyrex 3152/18A
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas med bärnstensbeläggning på utvändiga ytor för att underlätta användning med ljuskänsliga lösningar. Pyrex™ Borosilikatglas Volymkolv klass A uppfyller ISO 1042 och DIN 12664 och bekräftelse 'H'-certifierad. Kalibrerad till den tolerans som krävs av USA:s farmakopé (USP .) Varje kolv är laseretsad med ett individuellt serienummer batchkod och tillverkningsdatum.
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas med bärnstensbeläggning på utvändiga ytor för att underlätta användning med ljuskänsliga lösningar. Pyrex™ Borosilikatglas Volymkolv klass A uppfyller ISO 1042 och DIN 12664 och är H-certifierad. Kalibrerad till den tolerans som krävs av USA:s farmakopé (USP .) Varje kolv är laseretsad med ett individuellt serienummer batchkod och tillverkningsdatum.
  • Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
  • Kalibrerad till den tolerans som krävs av USA:s farmakopé (USP ) som är strängare än ISO/DIN-standarderna
  • Tillverkad av borosilikatglas med bärnstensbeläggning på utvändiga ytor för att underlätta användning med ljuskänsliga lösningar
  • Varje kolv är laseretsad med ett individuellt serienummer batchkod och tillverkningsdatum
  • Överensstämmelse 'H' certifierad
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 1042, DIN 12664, USP , Överensstämmelse 'H' certifierad
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Bärnsten
Beskrivning Vita emalj inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 260 mm
Tolerans ±0,2 ml
Graderad Ja
Klass A
Stängningsstorlek 19/16