Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglassugstoppkran med slipad kon
Produktkod. 11337894
Change view
Längd (metrisk):
53 mm
95 mm
Inkluderar:
Rotaflo™ PTFE nyckel
Traditionell glasnyckel
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
11337894 95 mm Traditionell glasnyckel Varje
11387884 53 mm Rotaflo™ PTFE nyckel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337894 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 1571/02M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.00 SEK
    815.91 SEK / Paket med 1
    Save 176.09 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 05-02-2027
Sätts in i den slipade sidohylsan på en aspiratorflaska. Pyrex™ Borosilikatglassugstoppkran med jordkon ger en läckagesäker tätning.
  • För användning med aspiratorflaskor 1541 och 1569
  • Konstorlek: 29/32
  • Typ 1568/04M med Rotaflo™ PTFE-nyckel som är kemiskt inert och kräver ingen smörjning
  • Typ 1571/02M med traditionell glasnyckel
>
Specifikationer
Typ Aspirator avstängningskran
Pluggborrning 4 mm
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 95 mm
För användning med (utrustning) Aspiratorflaskor 1541 och 1569
Inkluderar Traditionell glasnyckel