Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglassugstoppkran med slipad kon
Beskrivning
Sätts in i den slipade sidohylsan på en aspiratorflaska. Pyrex™ Borosilikatglassugstoppkran med jordkon ger en läckagesäker tätning.
- För användning med aspiratorflaskor 1541 och 1569
- Konstorlek: 29/32
- Typ 1568/04M med Rotaflo™ PTFE-nyckel som är kemiskt inert och kräver ingen smörjning
- Typ 1571/02M med traditionell glasnyckel
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Aspirator avstängningskran |
| Pluggborrning | 3 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Längd (metrisk) | 53 mm |
| För användning med (utrustning) | Aspiratorflaskor 1541 och 1569 |
| Inkluderar | Rotaflo™ PTFE nyckel |