Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglassugstoppkran med slipad kon
Produktkod. p-8002526
Längd (metrisk):
53 mm
95 mm
Inkluderar:
Rotaflo™ PTFE nyckel
Traditionell glasnyckel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11387884
Brand: Pyrex™ 1568/04M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sätts in i den slipade sidohylsan på en aspiratorflaska. Pyrex™ Borosilikatglassugstoppkran med jordkon ger en läckagesäker tätning.
  • För användning med aspiratorflaskor 1541 och 1569
  • Konstorlek: 29/32
  • Typ 1568/04M med Rotaflo™ PTFE-nyckel som är kemiskt inert och kräver ingen smörjning
  • Typ 1571/02M med traditionell glasnyckel
>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Aspirator avstängningskran
Pluggborrning 3 mm
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 53 mm
För användning med (utrustning) Aspiratorflaskor 1541 och 1569
Inkluderar Rotaflo™ PTFE nyckel