Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Borosilikatglas förbryllad Erlenmeyer-kolvar
Beskrivning
Innehåller fyra indrag för att blanda innehållet konsekvent och utan risk för spill. Pyrex™ Borosilikatglas förbryllad Erlenmeyer-kolvar tål flera autoklavcykler.
- Idealisk för användning vid beredning av kulturer
- Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas
- Uppvisar 4 baffelindrag för att ge optimal och konsekvent omrörning
- Lämplig för upprepade autoklavcykler vid 121 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Konisk; Stil: Erlenmeyer |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Beredning av kulturer |
| Höjd (metrisk) | 138 mm |
| Hals stil | Smal |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Mun stil | Smal |
| Diameter (metrisk) Yttre | 82 mm |
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?