Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Borosilikatglas förbryllad Erlenmeyer-kolvar
Produktkod. 11363454
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
138 mm
186 mm
222 mm
282 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
82 mm
101 mm
129 mm
161 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11363454 500 mL 186 mm 101 mm Paket med 5
11383454 2000 mL 282 mm 161 mm Varje
11353454 250 mL 138 mm 82 mm Paket med 5
11373454 1000 mL 222 mm 129 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11363454 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 1134/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1372.58 SEK / Paket med 5
    Save 212.42 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller fyra indrag för att blanda innehållet konsekvent och utan risk för spill. Pyrex™ Borosilikatglas förbryllad Erlenmeyer-kolvar tål flera autoklavcykler.
  • Idealisk för användning vid beredning av kulturer
  • Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas
  • Uppvisar 4 baffelindrag för att ge optimal och konsekvent omrörning
  • Lämplig för upprepade autoklavcykler vid 121 °C
Spezifikation
Beskrivning Konisk; Stil: Erlenmeyer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Beredning av kulturer
Höjd (metrisk) 186 mm
Hals stil Smal
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mun stil Smal
Diameter (metrisk) Yttre 101 mm
Kvantitet Fall av 5
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.