Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Borosilikatglas förbryllad Erlenmeyer-kolvar
Produktkod. 11383454
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
138 mm
186 mm
222 mm
282 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
82 mm
101 mm
129 mm
161 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11383454 2000 mL 282 mm 161 mm Varje
11353454 250 mL 138 mm 82 mm Paket med 5
11363454 500 mL 186 mm 101 mm Paket med 5
11373454 1000 mL 222 mm 129 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11383454 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 1134/14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1303.21 SEK
    916.72 SEK / Paket med 1
    Save 386.49 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller fyra indrag för att blanda innehållet konsekvent och utan risk för spill. Pyrex™ Borosilikatglas förbryllad Erlenmeyer-kolvar tål flera autoklavcykler.
  • Idealisk för användning vid beredning av kulturer
  • Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas
  • Uppvisar 4 baffelindrag för att ge optimal och konsekvent omrörning
  • Lämplig för upprepade autoklavcykler vid 121 °C
Specifikationer
Beskrivning Konisk; Stil: Erlenmeyer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Beredning av kulturer
Höjd (metrisk) 282 mm
Hals stil Smal
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mun stil Smal
Diameter (metrisk) Yttre 161 mm