Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasfilterrör
Beskrivning
Pyrex™ Borosilikatglasfilterrör är perfekta för applikationer med Pyrex™ korta stamtrattar.
- För småskaliga filtreringar
- Idealisk att använda med Pyrex™ korta stamtrattar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 22 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 6mm |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Kortskaftad tratt Pyrex™ |
| Produkttyp | Rörfilter |