Läs mer
Pyrex™ Centrifugerrör av borosilikatglas
Beskrivning
Designad för att testa vatten och sediment i petroleumprodukter. De Pyrex™ borosilikatglas centrigue tub har en konisk bas och överensstämmer med ASTM standarder.
- Överensstämmer med ASTM D96, D91, D-893 och D-1796
- I enlighet med standardmetoder för testning av vatten och sediment i petroleumprodukter
- Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D96, D91, D-893, D-1796 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med | För vatten och sediment i petroleumprodukter |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Produkttyp | Centrifugerör |