Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Klass A certifierad volymflaska
Produktkod. 10059279
2000 mL, 29/32, 370 mm, ±0,5 ml, Varje
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Höjd (metrisk):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerans:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10059279
Brand: Pyrex 3151/24WC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda. Pyrex™ Borosilikatglas Class A certifierad volymflaska har vita emaljpåskrifter för enkel volymbedömning. Inkluderar polyetenpropp. Överensstämmelse 'H' certifierad, överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664 och är kalibrerad till de toleranser som krävs av United States Pharmacopoeia (USP .)
  • Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
  • Kalibrerad till de toleranser som krävs av United States Pharmacopoeia (USP ) som är strängare än ISO/DIN-standarderna
  • Varje kolv graverad med individuellt serienummer och levereras med kalibreringscertifikat som kan spåras till nationella standarder
  • Överensstämmelse 'H' certifierad
  • Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda
  • Vita emalj inskriptioner
  • Polyetenpropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass A, ISO 1042, DIN 12664, USP , Överensstämmelse 'H' certifierad
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Vita emalj inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 370 mm
Tolerans ±0,5 ml
Graderad Ja
Klass A
Stängningsstorlek 29/32
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Pyrex™ Borosilikatglas Klass A certifierad volymflaska >