Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Klass A certifierad volymflaska
Produktkod. 11313644
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Höjd (metrisk):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerans:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Höjd (metrisk) Tolerans Förpackningsstorlek
11313644 50 mL 12/21 140 mm ±0,05 ml Paket med 5
11353634 50 pmol RNA per reaktion 7/16 65 mm ±0,02 ml Paket med 5
10059279 2000 mL 29/32 370 mm ±0,5 ml Varje
11363634 2 mL 7/16 65 mm ±0,02 ml Paket med 5
10811601 5 L 34/35 475 mm ±1 ml -
11373634 5 mL 10/19 70 mm ±0,02 ml Paket med 5
11383634 10 mL 10/19 90 mm ±0,02 ml Paket med 5
11393634 20 mL 10/19 110 mm ±0,03 ml Paket med 5
11303644 25 mL 10/19 110 mm ±0,03 ml Paket med 5
11323644 100 mL 14/23 170 mm ±0,08 ml Paket med 5
11333644 200 mL 14/23 210 mm ±0,1 ml Paket med 5
11911528 250 mL 14/23 220 mm ±0,12 ml Paket med 2
11353644 500 mL 19/26 260 mm ±0,2 ml Paket med 2
11363644 1000 mL 24/29 300 mm ±0,3 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11313644 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3151/12WC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 SEK
    1058.98 SEK / Paket med 5
    Save 236.02 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda. Pyrex™ Borosilikatglas Class A certifierad volymflaska har vita emaljpåskrifter för enkel volymbedömning. Inkluderar polyetenpropp. Överensstämmelse 'H' certifierad, överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664 och är kalibrerad till de toleranser som krävs av United States Pharmacopoeia (USP .)
  • Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
  • Kalibrerad till de toleranser som krävs av United States Pharmacopoeia (USP ) som är strängare än ISO/DIN-standarderna
  • Varje kolv graverad med individuellt serienummer och levereras med kalibreringscertifikat som kan spåras till nationella standarder
  • Överensstämmelse 'H' certifierad
  • Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda
  • Vita emalj inskriptioner
  • Polyetenpropp
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass A, ISO 1042, DIN 12664, USP , Överensstämmelse 'H' certifierad
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Vita emalj inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 140 mm
Tolerans ±0,05 ml
Graderad Ja
Klass A
Stängningsstorlek 12/21